06-1082-I
Anti-IL-27A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Interleukin-27 subunit alpha, IL-27 subunit alpha, IL-27-A, IL27-A, Interleukin-30, p28, IL-27A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL27(246778)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody from a representative lot detected IL-27A in 1X10E6 staph enterotoxin B treated human peripheral blood mononuclear cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected IL-27A in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1