05-986
Anti-JNK2 Antibody
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-JNK-55, Anti-JNK2, Anti-JNK2A, Anti-JNK2ALPHA, Anti-JNK2B, Anti-JNK2BETA, Anti-PRKM9, Anti-SAPK, Anti-SAPK1a, Anti-p54a, Anti-p54aSAPK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK9(5601)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2