05-677
Anti-phospho-Src (Tyr416) Antibody, clone 9A6
clone 9A6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr416)
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Src Autophosphorylation/Western Blotting Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody strongly detected recombinant Src (Catalog # 14-326) after incubation with Mg/Mn/ATP. Phospho-specificity was confirmed by dephosphorylation of the Src protein with λ-phosphatase.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Chick embryo fibroblast (CEF) cells expressing human wild-type Src protein
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3