Documentos Principais
05-23-2404
Sigma-Aldrich
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human, CAS 90954-53-3, is a potent and long-acting vasodilator. Increases plasma levels of pancreatic polypeptide. Has chemotactic activity towards eosinophils.
Sinônimo(s):
Calcitonin Gene-Related Peptide-I, Human, CGRP-I, αCGRP, ACDTATCVTHRLAGLLSRSGGVVKNNFVPTNVGSKAF-NH₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C163H267N51O49S2
Número CAS:
Peso molecular:
3789.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C163H269N51O49S2/c1-73(2)52-97(186-116(226)65-179-131(233)82(18)183-139(241)98(53-74(3)4)193-137(239)94(44-35-49-176-162(171)172)188-142(244)101(57-91-62-175-72-182-91)199-159(261)128(88(24)221)213-156(258)123(79(13)14)207-151(253)110(71-265)204-160(262)126(86(22)219)210-133(235)84(20)185-157(259)125(85(21)218)211-147(249)105(61-119(229)230)198-150(252)109(70-264)203-130(232)81(17)166)140(242)194-99(54-75(5)6)141(243)202-108(69-217)149(251)190-95(45-36-50-177-163(173)174)138(240)201-106(67-215)134(236)180-63-115(225)178-64-118(228)205-121(77(9)10)155(257)208-122(78(11)12)154(256)191-93(43-32-34-48-165)136(238)196-102(58-112(167)222)144(246)197-103(59-113(168)223)143(245)195-100(56-90-40-29-26-30-41-90)145(247)209-124(80(15)16)161(263)214-51-37-46-111(214)152(254)212-127(87(23)220)158(260)200-104(60-114(169)224)146(248)206-120(76(7)8)153(255)181-66-117(227)187-107(68-216)148(250)189-92(42-31-33-47-164)135(237)184-83(19)132(234)192-96(129(170)231)55-89-38-27-25-28-39-89/h25-30,38-41,62,72-88,92-111,120-128,215-221,264-265H,31-37,42-61,63-71,164-166H2,1-24H3,(H2,167,222)(H2,168,223)(H2,169,224)(H2,170,231)(H,175,182)(H,178,225)(H,179,233)(H,180,236)(H,181,255)(H,183,241)(H,184,237)(H,185,259)(H,186,226)(H,187,227)(H,188,244)(H,189,250)(H,190,251)(H,191,256)(H,192,234)(H,193,239)(H,194,242)(H,195,245)(H,196,238)(H,197,246)(H,198,252)(H,199,261)(H,200,260)(H,201,240)(H,202,243)(H,203,232)(H,204,262)(H,205,228)(H,206,248)(H,207,253)(H,208,257)(H,209,247)(H,210,235)(H,211,249)(H,212,254)(H,213,258)(H,229,230)(H4,171,172,176)(H4,173,174,177)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-/m0/s1
chave InChI
DNKYDHSONDSTNJ-XJVRLEFXSA-N
Descrição geral
Potent and long-acting vasodilator. CGRP receptors are present in pancreatic β-cells. Increases plasma levels of pancreatic polypeptide. Has chemotactic activity towards eosinophils.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Potent and long-acting vasodilator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Ala-Cys²-Asp-Thr-Ala-Thr-Cys⁷-Val-Thr-His-Arg-Leu-Ala-Gly-Leu-Leu-Ser-Arg-Ser-Gly-Gly-Val-Val-Lys-Asn-Asn-Phe-Val-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Lys-Ala-Phe-NH₂ (disulfide bond: 2 → 7)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month -20°C.
Outras notas
Edwards, A.V., and Bloom, S.R. 1994. Am. J. Physiol. 267, E847.
Henke, H., et al. 1987. Brain Res.410, 404.
Chiba, T., et al. 1984. Nature 308, 746.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3