05-1587
Anti-FOXO3a/FKHRL1 Antibody, clone 15F7.2
clone 15F7.2, from mouse
Sinônimo(s):
Forkhead box protein O3, AF6q21 protein, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15F7.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXO3(2309)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FOXO3a/FKHRL1 in 10 mg of rat liver tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat liver tissue lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1