MABE1783
Anti-PP2AC alpha/beta Antibody, clone 11H12
clone 11H12, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha, Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit beta, PP2A-alpha, PP2A-beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11H12, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PP2AC alpha/beta in A549 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1