05-1459
Anti-SMAD1 Antibody, clone AS22
clone AS22, from mouse
Sinônimo(s):
SMAD 1, SMAD family member 1, SMAD, mothers against DPP homolog 1, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1, Mad-related protein 1, Mothers against DPP homolog 1, Sma- and Mad-related protein 1, TGF-beta signaling protein 1, Transforming growth fac
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AS22, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD1(4086)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Qualidade
Western Blot Analysis:
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1