05-1313
Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific, clone HWA4C4
clone HWA4C4, from mouse
Sinônimo(s):
ubiquitin C, polyubiquitin B, ubiquitin B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HWA4C4, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
A 2 μg/mL dilution of this lot detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting.
Additional Research Applications
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for cytochemistry using HEK293T cells transiently transfected with either wild-type ubiquitin or [K63R] ubiquitin.
Immunohistochemistry:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using human brain tissue (hippocampus) from an Alzheimer′s patient.
ELISA:
This antibody has been reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Qualidade
A 2 μg/mL dilution of this lot detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Nota de análise
Lys63 polyubiquitin chains.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1