05-1086
Anti-phospho-IRS1 (Ser302 mouse/ Ser307 human) Antibody, clone 8.1.2
clone 8.1.2, from mouse
Sinônimo(s):
insulin receptor substrate 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8.1.2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer302/pSer307)
Informações sobre genes
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IR/IRS transfected CHO cells were stained with a 1:500 dilution of the antibody. A seconday anti-mouse Cy3 conjugate was used for visualizaion.
Immunoprecipition:
This antibody was used at a 1:1,000 to immunoprecipitate IRS1 from 5L/mL IR/IRS1 transfected CHO cells (performed by an independent lab).
Metabolism
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect IRS1 phosphorylated on Ser302 in IRS/IR transfected CHO -/+ Calyculin A/ Okadaic Acid-treated cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1