04-1467
Anti-PABP 1 Antibody, clone 10E10
clone 10E10, from mouse
Sinônimo(s):
PABP 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10E10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PABPC1(26986)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cited in Thoma, C., et al. (2008) RNA. 14:1579-1589, and Buchet-Poyau, K., et al.(2007) Nuc. Acids Res. 35:1289-1300 using a representative lot.
Immunocytochemistry:
Cited in Afonina, E, et al. (1998) J. Biol. Chem., 273: 13015-21 (1998) using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PABP 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1