Documentos Principais
Z-020
Supelco
Zolazepam hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15FN4O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
322.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)C2=NCC(=O)N(c3[n](nc(c32)C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C15H15FN4O.ClH/c1-9-13-14(10-6-4-5-7-11(10)16)17-8-12(21)19(2)15(13)20(3)18-9;/h4-7H,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
NJERAXSSDSHLGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Zolazepam, also known as Flupyrazapon, is a pyrazolodiazepinone derivative structurally related to benzodiazepine drugs. Zolazepam, usually used as anesthetic in veterinary medicine, recently appeared on the illicit drug market. A Certified Snap-N-Spike® Solution suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)