U-004
U-47700-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
drug control
estupefaciente (Spain)
concentração
100 μg/mL in methanol
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup