Documentos Principais
T-174
Supelco
Delta8-THC-O-Acetate solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Δ-Tetrahydrocannabinol acetate, 6H-Dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-, acetate, trans-(-)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
356.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)