C-228
Cannabidiol Hydroxyquinone (HU-331)
certified reference material, vial of 5 mg, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
vial of 5 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
formato
neat
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3