Documentos Principais
T-148
Supelco
(-)-11-Nor-delta9-THC- 9-carboxylic acid glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36O10
Número CAS:
Peso molecular:
520.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)OC(=O)C2=C[C@@H]3[C@H](C(Oc4c3c(cc(c4)CCCCC)O)(C)C)CC2
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15-,16-,20+,21+,22-,23+,26+/m1/s1
chave InChI
UWXZAZRSQQLWKH-XUEDFLTMSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)