Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.499,00 |
Sobre este item
grade
certified reference material
Quality Segment
description
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15?,16?,20-,21-,22+,23-,26-/m0/s1/i1D3
InChI key
UWXZAZRSQQLWKH-IOHBEHRKSA-N
General description
Legal Information
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
O que está acontecendo?
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?