T-118
Trifluoperazine N-ß-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
chave InChI
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)