SCD-003
Dibenz[a,h]anthracene
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
vial of 1 g
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
p.e.
524 °C (lit.)
pf
262-265 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
chave InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)