Documentos Principais
S-085
Supelco
AB-PINACA 5-Pentanoic acid metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
AB-PINACA 5-Pentanoic acid metabolite is a major urinary metabolite of the synthetic cannabinoid AB-PINACA. Over the past couple of years, clusters of cases of severe toxic effects and deaths related to AB-PINACA use have increased in the United States. This certified reference solution is suitable for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)