Documentos Principais
O-005
Supelco
Oxycodone-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 276,00
R$ 276,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 276,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18NO4D3
Número CAS:
Peso molecular:
318.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 276,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C5O[C@H]4C(CC1)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1/i2D3
chave InChI
BRUQQQPBMZOVGD-CLILCLBHSA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suited for quantitation of oxycodone levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Oxycodone is a semi-synthetic opioid analgesic sold under many trade names including OxyContin® and Percocet® for treatment of moderate to severe pain. Oxycodone is also sold illicitly under street names such as "Roxies," "Blues," and "Perks".
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OxyContin is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Percocet is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.