Documentos Principais
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
231.72
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)