Documentos Principais
N-087
Supelco
(±)-Norpseudoephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Racemic Norpseudoephedrine-D₃ hydrochloride solution
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.582,00
R$ 1.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10D3NO · HCl
Peso molecular:
190.69
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C([2H])([2H])[2H])[C@@H](O)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1/i1D3;
chave InChI
DYWNLSQWJMTVGJ-CTASQPIASA-N
Descrição geral
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of norpseudoephedrine levels in matrices such as urine for GC/MS or LC/MS applications in forensic analysis, sports testing, clinical toxicology, or urine drug testing. The D isomer of norpseudoephedrine, also known as cathine, is a psychoactive stimulant found naturally in the flowering plant Khat.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)