Documentos Principais
N-082
Supelco
Norcodeine-d3
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Norcodeine-D3 solution
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.538,00
R$ 1.538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.538,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17D3H16NO3
Peso molecular:
288.36
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)[C@@H](O)C=C[C@@H]35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16/h2-5,10-12,16,18-19H,6-8H2,1H3/t10-,11+,12-,16-,17-/m0/s1/i1D3
chave InChI
HKOIXWVRNLGFOR-GMWYPMIFSA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suitable for norcodeine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing. Norcodeine is a urinary metabolite of codeine, an opiate analgesic prescribed primarily for treatment of pain and as an antitussive and antidiarrheal.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)