Documentos Principais
L-035
Supelco
Lurasidone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.393,00
R$ 1.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.393,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H28D8N4O2S · HCl
Peso molecular:
537.19
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.393,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Marketed under the trade name Latuda®, Lurasidone is a new atypical antipsychotic developed for the treatment of schizophrenia. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical toxicology, forensic testing, or pharmaceutical research.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Latuda is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)