Documentos Principais
I-027
Supelco
Interference Mix 5
100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Sinônimo(s):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Carbamazepine, 100 μg/mL
Levetiracetam, 100 μg/mL
Metformin hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenobarbital, 100 μg/mL
R(-)-Phenylephrine hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenytoin, 100 μg/mL
Sertraline hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Topiramate, 100 μg/mL
Zolpidem tartrate, 100 μg/mL
Zonisamide, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (each analyte)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs carbamazepine, metformin, sertraline, zonisamide, levetiracetam, phenobarbital, topiramate, phenytoin, zolpidem and (R)-phenylephrine. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)