Documentos Principais
I-025
Supelco
Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only)
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Aripiprazole, 100 μg/mL
Lacosamide, 100 μg/mL
Oxcarbazepine, 100 μg/mL
(+)-Propoxyphene, 50 μg/mL
Rufinamide, 100 μg/mL
Warfarin, 1000 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs (+)-propoxyphene; aripiprazole; lacosamide; oxcarbazepine; rufinamide; and warfarin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)