I-023
Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only)
100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Acetaminophen, 1,000 μg/mL
Caffeine, 1,000 μg/mL
(-)-Cotinine, 1,000 μg/mL
Ibuprofen, 1,000 μg/mL
Naproxen, 1,000 μg/mL
(-)-Nicotine, 1,000 μg/mL
Phentermine, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, List I, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentração
100-1,000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)