Documentos Principais
H-919
Supelco
2-Hydroxyethylflurazepam-d4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 281,00
R$ 281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 281,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17D4H10ClFN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
336.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCC(=O)N(CCO)c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
FOCBRQQHNOKOJQ-RHQRLBAQSA-N
Descrição geral
2-Hydroxyethylflurazepam is a primary metabolite of the benzodiazepine flurazepam, sold under the trade names Falmane and Salmadorm for treament of mild to moderate insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of hydroxyethylflurazepam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)