Documentos Principais
H-178
Supelco
3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H7O3 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
130.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O[13CH]([13CH2][13C](=O)O)[13CH3]
chave InChI
CWQQGENZHRKCMJ-UJNKEPEOSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)