ERT-113S
Tetramethylenedisulfotetramine solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)N2CN3CN1CN(C2)S3(=O)=O
InChI
1S/C4H8N4O4S2/c9-13(10)5-1-6-3-8(13)4-7(2-5)14(6,11)12/h1-4H2
chave InChI
AGGKEGLBGGJEBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)