E-139
beta-Sitosterol solution
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
200 μg/mL in methanol
pf
136-140 °C (lit.)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)