Documentos Principais
D-069
Supelco
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N4S · H2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
371.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC2=C(S1)NC3=C(C=CC=C3)N=C2N4CCNCC4.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
chave InChI
FHPIXVHJEIZKJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Desmethylolanzapine is the primary metabolite of olanzapine, marketed as the atypical antipsychotic Zyprexa®for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. This new certified solution standard is suitable for use in LC or GC applications including clinical toxicology analysis, forensic testing, or therapeutic drug monitoring.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)