Documentos Principais
C-206
Supelco
Cetirizine-13C6 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C1513C6H25ClN2O3
Peso molecular:
394.84
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)N3CCN(CCOCC(O)=O)CC3)C=C1
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)