C-039
Codeine-D3 solution
ampule of 5 mL, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, Cerilliant®
About This Item
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 5 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1/i1D3
chave InChI
OROGSEYTTFOCAN-SBGSAQJDSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)