A-119
Aripiprazole solution
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OCCCCN(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
chave InChI
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356)
Descrição geral
Aplicação
- Psychoactive Drug Detection: The development of a fast UPLC-MS/MS method for detecting psychoactive drugs and metabolites in blood, which utilized Interference Mix 6, underscores its critical application in forensic toxicology and clinical pharmacology, aiding in post-mortem analysis (Barone et al., 2023).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C