A-056
Multicomponent Alcohol Mix 1000
1000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Multi-component Alcohol Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
embalagem
ampule of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1000 μg/mL each component in H2O
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)