LM4103
Avanti
7α-hydroxycholesterol (D7)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4103, methanol solution
Sinônimo(s):
cholest-5-en-3β,7α-diol(d7)
About This Item
Produtos recomendados
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM4103-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4103
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Descrição geral
Aplicação
- as a deuterated sterol standard for the extraction of lipids from cultured cells
- in liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry method (LC-MS/HR-MS) for the quantification
- to synthesize d4-7 -hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic acid (d4-7-HOCA)
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup