999995P
Avanti
Edelfosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 999995P, powder
Sinônimo(s):
1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (999995P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999995P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C10H24NO5P/c1-6-10(14-5)9-16-17(12,13)15-8-7-11(2,3)4/h10H,6-9H2,1-5H3/t10-/m0/s1
chave InChI
GVMCXWJIRSIWFJ-JTQLQIEISA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a non-hydrolysable LysoPC (phospholipid) analog for analyzing its ability to block sexual commitment in Plasmodium falciparum[1]
- in multilamellar vesicle preparation, to study its effect on model membranes[2]
- in the selection and screening of mutagenized cells, having the ability to inhibit the transport of alkylphosphocholine drugs across the plasma membrane[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)