900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
Sinônimo(s):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900411E
concentração
1 mg/mL (900411E-1mg)
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)