Documentos Principais
900210O
Avanti
Polyprenol (13~21)
Avanti Research - A Croda Brand 900210O
Sinônimo(s):
Polyprenol mixture (13~21)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 612,00
R$ 612,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 612,00
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 612,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900210O-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 900210O
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C\CO
Descrição geral
Polyprenols or poly-isoprene-ols are primary monohydric alcohols containing 5 to 25 isoprene units in its carbon skeleton, with a hydroxyl group placed at the end.[1][2] They are found in limited quantities in several plant tissues.[3] Dolichol is an α-saturated polyisoprenoid alcohol with 13-21 isoprene units.[4] Dolichol found in yeast and fungi, facilitate the synthesis of mannoproteins.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Polyprenols can be predominantly used as a natural bioregulators.[3] Dolichol concentration in animal tissues increases with age. Therefore, it can be used as a potential biomarker of aging. Increased serum dolichol levels leads to the development of chronic cholestatic liver diseases.[6]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900210O-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Biochemistry (2016)
Biology and Chemistry of Eukaryotic Cell Surfaces, 7(1) (2012)
Chromatography of long chain alcohols (polyprenols) from animal and plant sources
Rezanka T and Votruba J
Journal of Chromatography A, 936(1-2), 95-110 (2001)
Biochemistry of Lipids: Biochemistry Series One, 4 (2014)
Accumulation of dolichol in older tissues satisfies the proposed criteria to be qualified a biomarker of aging
Parentini I, et al.
The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 60(1), 39-43 (2005)