Documentos
900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
Sinônimo(s):
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H36O5
Número CAS:
Peso molecular:
356.50
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3