880700P
Avanti
16:0 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (880700P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880700P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C83H164NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-81(85)113-78-80(116-82(86)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)79-115-117(88,89)114-33-32-84-83(87)112-77-76-111-75-74-110-73-72-109-71-70-108-69-68-107-67-66-106-65-64-105-63-62-104-61-60-
chave InChI
NLPYFLRBZNTJNT-MSPJXZLPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)