Documentos Principais
880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.373,00
R$ 1.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.373,00
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrição geral
DSPE-PEG(5000) Amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid, containing two stearic acid as a hydrophobic moiety.[1]
Aplicação
DSPE-PEG(5000) Amine has been used in the preparation of polyethylene glycol (PEG)-lipid monolayers for neutron reflectivity study.[2]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880132P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enhanced stability of PEG-block-poly (N-hexyl stearate l-aspartamide) micelles in the presence of serum proteins
Diezi TA, et al.
Molecular Pharmaceutics, 7(4), 1355-1360 (2010)
Folate-targeted gadolinium-lipid-based nanoparticles as a bimodal contrast agent for tumor fluorescent and magnetic resonance imaging
Nakamura T, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 37(4), 521-527 (2014)