880343P
Avanti
PChemsPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880343P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-cholesterylhemisuccinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880343P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880343P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
chave InChI
QFPQHJPAWCNJAS-GYPLUMKTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)