880345P
Avanti
PChcPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880345P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-cholesterylcarbonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880345P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880345P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C52H94NO9P/c1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-49(54)58-38-44(39-60-63(56,57)59-36-35-53(7,8)9)62-50(55)61-43-31-33-51(5)42(37-43)27-28-45-47-30-29-46(41(4)25-23-24-40(2)3)52(47,6)34-32-48(45)51/h27,40-41,43-48H,10-26,28-39H2,1-9H3/t41-,43?,44
chave InChI
KKNCLZSXBLVOBE-JGQOPVPKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)