Documentos Principais
878130C
Avanti
C16-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand 878130C
Sinônimo(s):
1-hexadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H78NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
704.01
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (878130C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878130C
concentração
5 mg/mL (878130C-5mg)
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-39(41)47-38(37-46-48(42,43)45-35-33-40)36-44-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,38H,3-16,18,20-37,40H2,1-2H3,(H,42,43)/b19-17-/t38-/m1/s1
Aplicação
C16-18:1 PE or 1-hexadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine has been used as a lipid standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)[1] and LC-20AD prominence high performance liquid chromatography system to quantify glycerophosphoethanolamines.[2]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878130C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Hong-Kai Xie et al.
Food chemistry, 281, 251-260 (2019-01-20)
Lipid hydrolysis and oxidation occurred in Argopecten irradians adductor muscle during hot air drying. Using an in vivo imaging system, we found that antioxidants of bamboo leaves (AOB) could diffuse into the adductor muscle upon marinating. Both tea polyphenols (TP)
Ernst R Werner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(14), 7792-7798 (2020-03-27)
A significant fraction of the glycerophospholipids in the human body is composed of plasmalogens, particularly in the brain, cardiac, and immune cell membranes. A decline in these lipids has been observed in such diseases as Alzheimer's and chronic obstructive pulmonary