Documentos Principais
878122P
Avanti
C16-20:3 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878122P, powder
Sinônimo(s):
1-O-hexadecyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.186,00
R$ 2.186,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.186,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H84NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
770.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.186,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (878122P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878122P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H84NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-/t43-/m1/s1
chave InChI
VYKSGWCIVDQIQR-MEAIPJDCSA-N
Descrição geral
Phophotidylcholine (PC) is a major phospholipid present abundantly in eukaryotic membranes. It is originated from the Kennedy (CDP‐choline) pathway.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phophotidylcholine (PC) is involved in maintaining the integrity of membranes. Increase in levels of PC is associated with increase in cell growth. It is necessary for the myelination of nerve cells and production of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes.[1]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878122P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)