Documentos Principais
870740P
Avanti
16:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870740P, powder
Sinônimo(s):
hexadecyl Coenzyme A (ammonium salt)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.746,00
R$ 1.746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.746,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H77N10O16P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1043.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870740P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870740P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H68N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-64-22-20-39-28(45)18-19-40-35(48)32(47)37(2,3)24-57-63(54,55)60-62(52,53)56-23-27-31(59-61(49,50)51)30(46)36(58-27)44-26-43-29-33(38)41-25-42-34(29)44;;;/h25-27,30-32,36,46-47H,4-24H2,1-3H3,
chave InChI
XESJXIGUEOLPCN-PJGFIIEVSA-N
Descrição geral
16:0 Ether Coenzyme A, also known as hexadecyl-CoA, is a thioether analog of palmitoyl-CoA. It has an ability to inhibit adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
Aplicação
16:0 Ether Coenzyme A has been used as an inhibitor of adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870740P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Harald M Nagy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(4), 588-594 (2014-01-21)
Adipose triglyceride lipase (ATGL) is required for efficient mobilization of triglyceride (TG) stores in adipose tissue and non-adipose tissues. Therefore, ATGL strongly determines the availability of fatty acids for metabolic reactions. ATGL activity is regulated by a complex network of