870733P
Avanti
18:3 (n6) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870733P, powder
Sinônimo(s):
(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870733P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870733P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]