870330P
Avanti
C5:0 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Pentanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
chave InChI
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)